주요 문서
900123P
Avanti
11-beta PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Prostaglandin F2α (11beta epimer)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34O5
CAS Number:
Molecular Weight:
354.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
PXGPLTODNUVGFL-ZWAKLXPCSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900123P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)