P0424
Prostaglandin F2α tris salt
≥99%, synthetic, powder
동의어(들):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-dienoic acid tris salt, PGF2α−Tris
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
유전자 정보
human ... PTGFR(5737)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.