주요 문서
900122J
Avanti
15-keto PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
15-keto Prostaglandin F2α
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32O5
CAS Number:
Molecular Weight:
352.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
solution
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
5 mg/mL in methyl acetate
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900122J-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
8.6 °F
Flash Point (°C)
-13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)