About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25D9O5
CAS Number:
Molecular Weight:
363.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.12
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI key
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
일반 설명
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
생화학적/생리학적 작용
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.