생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (880242P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
일반 설명
One of the challenges associated with LNP′s is effectively delivering the payload to the target cells. Click chemistry presents a promising solution for the straightforward attachment of functional groups to other molecules, enabling the synthesis of larger and more complex molecular structures. Clickable PEG lipids allow for the easy linkage of specific cell-targeting functional groups to the PEG lipid, enhancing delivery to the intended cells. Additionally, by adjusting the PEG length, one can modify micelle size, immunological safety, and drug release rates.
애플리케이션
Targeted Drug Delvery
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880242P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.