주요 문서
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H87D7N2O11S
Molecular Weight:
914.37
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
관련 카테고리
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)