주요 문서
880137C
Avanti
18:1 PE-PEG2000-benzylguanine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[benzylguanine(polyethylene glycol)-2000]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C144H269N8O55P
CAS Number:
Molecular Weight:
3023.67
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCC(NCC1=CC=C(COC2=NC(N)=NC3=C2N=CN3)C=C1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H98N7O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-55(70)76-45-52(80-56(71)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-79-81(72,73)78-40-39-62-53(68)47-74-41-42-75-48-54(69)63-43-50-35-37-51(38-36-50)44-77-59-57-58(65-49-64-57)66-60(
InChI key
DFGXYEGLNUSFOC-JXXRMTLFSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)