포장
pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126C
농도
10 mg/mL (880126C-25mg)
25 mg/mL (880126C-100mg)
25 mg/mL (880126C-50mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
InChI key
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of neutral liposome
- in the preparation of immunoliposomes
- to conjugate with P5 peptide to improve peptide incorporation into liposomes
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객