주요 문서
878113C
Avanti
C16-20:4 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
동의어(들):
1-O-hexadecyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H82NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
768.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (878113C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 878113C
농도
5 mg/mL (878113C-5mg)
지질 유형
bioactive lipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-44(46)52-43(42-51-53(47,48)50-40-38-45(3,4)5)41-49-39-36-34-32-30-28-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24-25,29,31,43H,6-13,15,17-19,21,23,26-28,30,32-42H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,25-24-,31-29-/t43-/m1/s1
InChI key
DUUSFCFZBREELS-WWBBCYQPSA-N
일반 설명
C16-20:4 PC is an analog to platelet-activation factor (PAF).
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878113C-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)