주요 문서
872120C
Avanti
18:1 PE-N-16:0
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-palmitoyl (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C57H111N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
999.47
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 10 mg (872120C-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (872120C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (872120C-10MG)
5 mg/mL (872120C-5MG)
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCCNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-56(60)64-52-54(67-57(61)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)53-66-68(62,63)65-51-50-58-55(59)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3;/h25-28,54H,4-24,29-53H2,1-3H3,(H,58,59)
InChI key
HRSBIWJTZUDIDL-ZNNVHAOSSA-N
포장
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-10MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (872120C-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)