주요 문서
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
267.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI key
SRYJSBLNSDMCEA-SBSPUUFOSA-N
애플리케이션
Cancer Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)