주요 문서
V0756
Sigma-Aldrich
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.73
특징
capacity 20 tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37080-0020
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)