주요 문서
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H34ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
351.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
(TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI key
KETNUEKCBCWXCU-XFULWGLBSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870337P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)