주요 문서
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Myristoyl L-carnitine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H32D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-PNGFJFKMSA-N
애플리케이션
Lipidomics
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)