주요 문서
Z137308
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 60 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
설명
joint I.D. 40 mm
제조업체/상표
Ace Glass 719046
용량
60 mL
디스크 직경
40 mm
필터 직경
40 mm
공극 크기
70-100 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)