주요 문서
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H85NNaO11P
CAS Number:
Molecular Weight:
894.14
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H86NO11P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(49)56-39-41(40-58-60(53,54)57-38-37-48-44-45(51)46(52)47(44)55-6-3)59-43(50)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h41,48H,4-40H2,1-3H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t41-;/m1./s1
InChI key
SYSGFMDVOBVKNR-QUEDAWNRSA-M
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)