주요 문서
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H54NO10P
CAS Number:
Molecular Weight:
595.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-1mg
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)