주요 문서
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H48N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
608.77
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
methylene chloride solution
포장
package of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
250 μg/mL in methylene chloride
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
InChI
1S/C34H48N4O6/c1-4-7-15-20-34(36-37-34)21-16-13-11-9-8-10-12-14-17-30(40)29(24-39)35-33(42)43-25-26-22-32(41)44-31-23-27(18-19-28(26)31)38(5-2)6-3/h1,14,17-19,22-23,29-30,39-40H,5-13,15-16,20-21,24-25H2,2-3H3,(H,35,42)/b17-14+/t29-,30+/m0/s1
InChI key
XGEVBRHIOWYXNV-LCPLFNQWSA-N
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)