주요 문서
860619P
Avanti
CER6-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860619P, powder
동의어(들):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H60D9NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
580.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860619P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860619P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32-,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
InChI key
RHIXBFQKTNYVCX-PLSHLQFNSA-N
일반 설명
CER6-2′S(d9), also known as N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860619P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)