주요 문서
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
동의어(들):
N16:0-d9 phytosphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H60D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
564.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)