주요 문서
860574P
Avanti
C12 Di-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860574P, powder
동의어(들):
3,6-di-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H75N2O14S2
CAS Number:
Molecular Weight:
824.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860574P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860574P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1COS([O-])(=O)=O)O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO14S2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(38)29(37-32(39)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)27-48-36-34(41)35(51-53(45,46)47)33(40)31(50-36)28-49-52(42,43)44;;/h23,25,29-31,33-36,38,40-41H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,39)(H,42,43,44)(H,45,46,47);2*1H3/b25-23+;;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;;/m0../s1
InChI key
GGRFFZCYGYNFLG-GDJXUAKWSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860574P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)