주요 문서
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
동의어(들):
Anteiso 15:0 Fatty Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
oil
포장
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
-65 to -96°C
SMILES string
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
InChI key
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)