주요 문서
04397
Supelco
Conjugated (10E,12Z)-Linoleic acid solution
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
동의어(들):
(10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10E,Z12-CLA, Linoleic acid (10-trans, 12-cis)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
analytical standard
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
~100 mg/mL in ethanol
형식
single component solution
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI key
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)