주요 문서
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H45D9NO6P
Molecular Weight:
516.74
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
(DCM:Methanol (1:1) solution)
포장
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Lipidomics
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)