주요 문서
850526P
Avanti
Facade-TFA1
Facade-TFA1, powder
동의어(들):
Tandem Facial Amphiphile-1; 4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-bis(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10,13-dimethylhex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C101H170N2O46
CAS Number:
Molecular Weight:
2148.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
분자량
2148.42 g/mol
포장
pkg of 1 × 25 mg (850526P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850526P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C3)CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]8(C)[C@H]5CC[C@@H]8C(CCC(N(C)CCCN(
일반 설명
Facade-TFA1/tandem facial amphiphiles (TFAs) consists of a pair of maltose-functionalized deoxycholate units. TFAs are long and can be readily produced in large quantities.
Tandem facial amphiphile (TFA) consists of a pair of maltose-functionalized deoxycholate units. It stabilizes membrane proteins.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850526P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Facade is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tandem facial amphiphiles for membrane protein stabilization
Chae PS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(47), 16750-16752 (2010)