주요 문서
850479C
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
동의어(들):
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H82Br2NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
919.88
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (850479C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850479C
농도
10 mg/mL (850479C-10mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82Br2NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-41(46)50-36-38(37-52-54(48,49)51-35-34-45(3,4)5)53-42(47)33-32-40(44)39(43)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h38-40H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?,40?/m1/s1
InChI key
FMKPVTPJIPPCMU-YXGYHMDESA-N
일반 설명
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid made up of phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
애플리케이션
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
생화학적/생리학적 작용
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used to prepare vesicles.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479C-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)