840457P
Avanti
16:0-18:1 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); POPG; PG(16:0/18:1(9Z)); 110650
About This Item
추천 제품
설명
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (840457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840457P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객