주요 문서
840860C
Avanti
16:0-22:6 PA
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110617
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H68O8PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
742.94
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840860C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 840860C
농도
10 mg/mL (840860C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,39H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t39-;/m1./s1
InChI key
JVHJPADGSWMGQX-KQTQLPLBSA-M
일반 설명
16:0-22:6 PA or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and docosahexaenic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
애플리케이션
16:0-22:6 PA or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used as a calibration standard for lipidomic analysis.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840860C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)