840497C
Avanti
16:0-18:2 PG
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (840497C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 840497C
농도
10 mg/mL (840497C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
일반 설명
Phosphatidylglycerol (PG) is an anionic lipid, enriched in several bacterial membranes. It is present in animal tissues, mainly in the lung surfactant.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.