주요 문서
791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
동의어(들):
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.28
분석
>99% (MS)
양식
solution
포장
package of 1 × 0.5 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791500X-1EA)
성분
  • Chlorophyll (1 mg/mL)
  • 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
  • 14:1 DG (1 mg/mL)
  • 14:1 CA (1 mg/mL)
  • 14:1 PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PS (1 mg/mL)
  • 14:1 PG (1 mg/mL)
  • 14:1 PE (1 mg/mL)
  • 14:1 PI (0.25 mg/mL)
  • 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
  • 18:1 SM (1 mg/mL)
  • 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
  • 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PA (1 mg/mL)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)