양식
solution
포장
package of 1 × 1 ea
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330700W-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
- 700018P24(R/S)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700053P25-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700059P27-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700043P7α-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700044P7β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700046P7-ketocholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700112P7α-hydroxycholestenone-d7, 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder 150ng/mLSDS
- 700078P7α,25-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700136P7α,27-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 700136P, powder 150ng/mLSDS
- 700194P7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700042P4β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700052P22(R)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
- 700055P5α,6β-dihydroxycholestanol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDS
모두 보기 (13)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.