주요 문서
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
동의어(들):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid; DMPE-DTPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H102N9O17P
CAS Number:
Molecular Weight:
1096.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 790535P
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
14:0 PE-DTPA is a lanthanide ion (Ln3+) chelating phospholipid conjugate.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790535P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)