주요 문서
700357P
Avanti
Ent-DHEA sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Ent-Dehydroepiandrosterone sulfate (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H27NaO5S
Molecular Weight:
390.47
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg ((700357P-1MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700357P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)