주요 문서
700079P
Avanti
zymosterone
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
cholesta-8(9),24-dien-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H42O
CAS Number:
Molecular Weight:
382.62
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700079P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]1(CC2)C(CCC3=C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCC=C(C)C)C)CC2=O
InChI
1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-20,23-24H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20?,23?,24?,26+,27-/m1/s1
InChI key
AUNLIRXIJAVBNM-ZSFXRWSJSA-N
생화학적/생리학적 작용
Zymosterone is metabolized to cholesterol synthesis intermediate, zymosterol in the presence of enzyme hydroxysteroid (17β) dehydrogenase 7 (HSD17B7). Zymosterone conversion to zymosterol catalyzed by 3-keto sterol reductase (ERG27) is a key step in yeast ergosterol biosynthesis.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700079P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)