주요 문서
600320AVT
Avanti
125 mL Boston Round
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
120 mL amber narrow mouth bottle with PTFE lined screw cap closure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24122000
NACRES:
NA.25
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
저장 온도
room temp
포장
pkg of 1 x 120 mL bottle (600320-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)