주요 문서
330737W
Avanti
SphingoSPLASH III
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
SphingoSPLASH III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.25
양식
methanol solution
포장
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
기술
mass spectrometry (MS): suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Component Data Table Below
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderSDS
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderSDS
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderSDS
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderSDS
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandSDS
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)