330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H67D7N2O11S
CAS Number:
Molecular Weight:
762.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.28
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
일반 설명
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) is a deuterated derivative of C13 3-O-sulfogalactostyl(β) ceramide.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.