material
blue
포장
pkg of 1 roll
제조업체/상표
Diversified Biotech LBTP-2300
너비 × 길이
3/4 in. × 2160 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
- Great for general identification and color coding
- Temperature Range: -23°C to +121°C
- Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.