material
aluminum
특징
Holds 4 x 40 mL flask
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0025000631
길이 × 너비
79 mm × 79 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
H 135.106 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
특징 및 장점
- Holds 4 x 40 mL flasks
- Hole diameter: 28.5 mm
- Hole depth: 43.5 mm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.