주요 문서
Z760358
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, UK plug
동의어(들):
moisture meters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
제조업체/상표
Ohaus® 80252472 GB
계량 용량 측정 범위
110 g
파라미터
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
플렛폼 직경
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)