주요 문서
Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific B3D-STACK
일반 설명
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
법적 정보
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)