주요 문서
Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.61
특징
2 ml tubes
포장
pkg of 50
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1034-MX
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)