주요 문서
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
동의어(들):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
silica (glass)
포장
pkg of 200 g
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1131-01
bead diam.
0.1 mm
호환성
BeadBug and BeadBlaster
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
애플리케이션
Bead homogenization
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)