주요 문서
Z743274
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 2
동의어(들):
barbed adaptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 2
제조업체/상표
Julabo 8970446
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 8 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)