주요 문서
Z760994
PCV cell counting tubes
no cap or graduations, for easy read ruler
동의어(들):
Cell Counting Tubes, PCV Counting Tubes, Tubes for Cell Counting
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
(PCV)
colorless tube
conical bottom
straight neck
무균
non-sterile
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
TPP 87007
재고 정보
not available in (available only in North America)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The packed cell volume (PCV) tube is a quick and reproducible measuring technique of the cell volume that is suitable to monitor cell growth (cell mass).
특징 및 장점
  • Present with or without scale.
  • Fits in microcentrifuges.
  • Caps available if required.
  • Ideal to monitor cell growth
추천
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)