주요 문서
Z743083
Julabo® stainless steel basket for 0.33/0.5 L bottles, for use with CD-1000F
pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970337
일반 설명
Stainless steel basket that can hold a maximum of 20 0.33/0.5 L bottles, suitable for temperatures up to 100°C.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)