주요 문서
Z742490
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.61
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1000-M14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)