주요 문서
Z742308
Rocking platform for RotoBot Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.61
크기
mini
6 in. × 5.5 in.
특징
includes flat mat
제조업체/상표
Benchmark Scientific R4040-RP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
기타 정보
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
법적 정보
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
부속물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)