주요 문서
Z656097
Heidolph Reax 2 overhead shaker
AC/DC input 230 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
특징
CE compliant
제조업체/상표
541-21009-00 (EU)
541-21009-03 (UK)
541-21009-04 (CH)
재고 정보
available only in EU
파라미터
20-100 rpm speed
일반 설명
  • Superior in hematology, medical diagnostics, materials testing and biochemistry.
  • Comes with Easy-to-change universal adapter for use of various vessels
  • Adapter for use of up to 20 test tubes at the same time (accessory)
  • Comes with non-skid rubber mat
  • Analogue rpm adjustable dial controls
  • Protection class IP 21
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)