material
ceramic plate
설명
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
특징
CSA approved
model HS 7
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 3487000
파라미터
1-10 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
너비 × 높이 × 깊이
215 mm × 105 mm × 330 mm
너비 × 길이
180 mm × 180 mm
교반기 용량
10 L
출력
1000 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
- Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
- Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
- Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
- Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
- 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.